Tlačiť
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 980.17 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Mw: 240.127 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22393602
Číslo CAS: 1823296-98-5