Tlačiť
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1324.25 EUR
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
Mw: 212.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28897197
Číslo CAS: 1936257-01-0