Tlačiť
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA 463.85 EUR
APOSPC53031-1G APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Vzorec: C₈H₅F₄NO₃
Mw: 239.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28155023
Číslo CAS: 334929-98-5