Tlačiť
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G PC53029-250MG PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA 26.52 EUR
APOSPC53029-1G APOSPC53029-250MG APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28155022
Číslo CAS: 1279865-14-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III