Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53028-1G PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA 547.93 EUR
APOSPC53028-1G APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28155021
Číslo CAS: 1805575-98-7
OSN: 3261
ADR: 8,III