Tlačiť
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl [4-(bromomethyl)-2-fluorophenyl]carbamate
PC53017-1G PC53017-250MG PC53017-5G
APOSPC53017-1GEA 583.63 EUR
APOSPC53017-1G APOSPC53017-250MG APOSPC53017-5G
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
4-Amino-3-fluorobenzyl bromide, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₅BrFNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976469
Číslo CAS: 323578-36-5
OSN: 3261
ADR: 8,III