Tlačiť
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 249.15 EUR
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₅F₃O
Mw: 186.131 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03839994
Číslo CAS: 886363-40-2
OSN: 1993
ADR: 3 III