Tlačiť
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530060-1G PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA 596.03 EUR
APOSPC530060-1G APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO
Mw: 217.239 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04971088
Číslo CAS: 869945-30-2