Tlačiť
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 499.5 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Mw: 157.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09043718
Číslo CAS: 748124-46-1