Tlačiť
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530053-1G PC530053-500MG
APOSPC530053-1GEA 647.71 EUR
APOSPC530053-1G APOSPC530053-500MG
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Mw: 281.702 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28064040
Číslo CAS: 69908-12-9