Tlačiť
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanol
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 794.62 EUR
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Vzorec: C₈H₉ClFNO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16040267
Číslo CAS: 1250241-63-4