Tlačiť
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530042-1G PC530042-500MG
APOSPC530042-1GEA 797.52 EUR
APOSPC530042-1G APOSPC530042-500MG
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(2,4-difluorophenyl)ethanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
Mw: 209.621 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09831938
Číslo CAS: 51337-06-5