Tlačiť
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530040-1G PC530040-500MG
APOSPC530040-1GEA 797.52 EUR
APOSPC530040-1G APOSPC530040-500MG
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine
Vzorec: C₁₄H₁₈F₃NO₃
Mw: 305.293 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08544102
Číslo CAS: 864539-94-6