Tlačiť
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 88.12 EUR
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.059 g/mol
Hustota: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10567022
Číslo CAS: 130365-87-6