Tlačiť
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
PC530012-1G PC530012-5G
APOSPC530012-1GEA 111.36 EUR
APOSPC530012-1G APOSPC530012-5G
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Boc-(R)-3-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Mw: 283.295 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427956
Číslo CAS: 500789-04-8