Tlačiť
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 79.71 EUR
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840458
Číslo CAS: 151911-33-0