Tlačiť
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA 196.27 EUR
APOSPC530009-1G APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840459
Číslo CAS: 151911-23-8