Tlačiť
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 894.05 EUR
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₄BCl₂F₃O₂
Mw: 258.818 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2304546-23-2