Tlačiť
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 188.26 EUR
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Mw: 316.016 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08059374
Číslo CAS: 766473-89-6