Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52715-1G PC52715-250MG PC52715-5G
APOSPC52715-1GEA 441.02 EUR
APOSPC52715-1G APOSPC52715-250MG APOSPC52715-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23707535
Číslo CAS: 1427390-96-2