Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52713-1G PC52713-250MG PC52713-5G
APOSPC52713-1GEA 601.24 EUR
APOSPC52713-1G APOSPC52713-250MG APOSPC52713-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28733905
Číslo CAS: 1807036-03-8