Tlačiť
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)phenol, 2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5269-1G PC5269-250MG
APOSPC5269-1GEA 278.39 EUR
APOSPC5269-1G APOSPC5269-250MG
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
3-Amino-2-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.124 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08532490
Číslo CAS: 72534-45-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III