Tlačiť
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 331.73 EUR
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Vzorec: C₆H₄Br₂F₅NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32691735
Číslo CAS: 149757-22-2