Tlačiť
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
PC52474-1G PC52474-5G PC52474-25G
APOSPC52474-1GEA 149.81 EUR
APOSPC52474-1G APOSPC52474-5G APOSPC52474-25G
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 95%
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₂
Mw: 286.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674033
Číslo CAS: 181772-16-7