Tlačiť
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 596.03 EUR
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Vzorec: C₁₆H₁₄F₃NO₃
Mw: 325.282 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-07-3