Tlačiť
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52468-1G PC52468-250MG PC52468-5G PC52468-25G
APOSPC52468-1GEA 348.49 EUR
APOSPC52468-1G APOSPC52468-250MG APOSPC52468-5G APOSPC52468-25G
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.176 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205344
Číslo CAS: 773129-48-9