Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52467-1G PC52467-5G
APOSPC52467-1GEA 159.02 EUR
APOSPC52467-1G APOSPC52467-5G
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Mw: 214.166 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03419433
Číslo CAS: 884-05-9