Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52463-1G PC52463-250MG PC52463-5G
APOSPC52463-1GEA 620.94 EUR
APOSPC52463-1G APOSPC52463-250MG APOSPC52463-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline 95%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄ClFIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1935087-03-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III