Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 315.24 EUR
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Mw: 239.469 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29036613
Číslo CAS: 1809161-65-6