Tlačiť
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52238-1G PC52238-250MG PC52238-5G
APOSPC52238-1GEA 348.98 EUR
APOSPC52238-1G APOSPC52238-250MG APOSPC52238-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₃
Mw: 256.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11858215
Číslo CAS: 79865-59-1