Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52225-1G PC52225-250MG PC52225-5G
APOSPC52225-1GEA 629.28 EUR
APOSPC52225-1G APOSPC52225-250MG APOSPC52225-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₅F₄N
Mw: 203.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28526670
Číslo CAS: 1780932-13-9