Tlačiť
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 490.29 EUR
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
Mw: 157.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18791602
Číslo CAS: 754920-30-4