Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 661.85 EUR
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2090530-74-6
OSN: 3261
ADR: 8,II