Tlačiť
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Difluoromethyl)picolinaldehyde
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 EUR
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₅F₂NO
Mw: 157.118 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18256104
Číslo CAS: 955112-64-8