Tlačiť
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 66.59 EUR
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Mw: 302.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398114
Číslo CAS: 1261752-45-7