Tlačiť
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 596.03 EUR
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.912 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391105
Číslo CAS: 1261552-67-3