Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,3-difluorobenzene
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 596.03 EUR
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 242.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28737889
Číslo CAS: 1449290-34-9