Tlačiť
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 119.37 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 242.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28166242
Číslo CAS: 1672663-79-4