Tlačiť
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 79.71 EUR
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Mw: 225.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31722921
Číslo CAS: 2366994-41-2
OSN: 3265
ADR: 8 II