Tlačiť
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl [4-(fluoromethyl)phenyl]carbamate
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 746.89 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₆FNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31812098
Číslo CAS: 2366994-54-7
OSN: 1759
ADR: 8,III