Tlačiť
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC52104-1G PC52104-5G PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA 36.45 EUR
APOSPC52104-1G APOSPC52104-5G APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20482512
Číslo CAS: 1036756-03-2