Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC52102-1G PC52102-5G PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA 298.02 EUR
APOSPC52102-1G APOSPC52102-5G APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Mw: 250.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28740116
Číslo CAS: 1805109-31-2