Tlačiť
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 513.92 EUR
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Mw: 160.092 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21781413
Číslo CAS: 1820741-54-5