Tlačiť
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520892-1G PC520892-500MG
APOSPC520892-1GEA 1525.07 EUR
APOSPC520892-1G APOSPC520892-500MG
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane 94%
1-Iodo-2-trifluoromethoxyethane
Vzorec: C₃H₄F₃IO
Mw: 239.963 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21303949
Číslo CAS: 1032065-38-5