Tlačiť
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 773.48 EUR
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₂ClF₆N
Mw: 249.541 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082555
Číslo CAS: 70158-60-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III