Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 497.39 EUR
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrFIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28127023
Číslo CAS: 796968-89-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III