Tlačiť
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-2-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
PC520838-1G PC520838-250MG
APOSPC520838-1GEA 223.91 EUR
APOSPC520838-1G APOSPC520838-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid 95%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662600
Číslo CAS: 312-44-7