Tlačiť
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520821-250MG PC520821-500MG
APOSPC520821-250MGEA 982.98 EUR
APOSPC520821-250MG APOSPC520821-500MG
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride 97%
2-Amino-3-(trifluoromethoxy)propionic acid hydrochloride
Vzorec: C₄H₆F₃NO₃
Mw: 173.091 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17677130
Číslo CAS: 1301738-59-9