Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC520819-250MG PC520819-500MG
APOSPC520819-250MGEA 876.83 EUR
APOSPC520819-250MG APOSPC520819-500MG
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Mw: 168.114 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15526994
Číslo CAS: 1093750-93-6