Tlačiť
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 663.73 EUR
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
Mw: 225.097 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194450
Číslo CAS: 123572-64-5